215911
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
≥95% (HPLC), solid, mitophagy inducer, Calbiochem
Sinonimo/i:
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone, CCCP
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone, Protonophore. Uncoupling agent for oxidative phosphorylation that inhibits mitochondrial function. Approximately 100 times more effective than 2,4-dinitrophenol.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - FG5600000
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
yellow
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc(ccc1)NN=C(C#N)C#N
InChI
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cytochrome c oxydase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Heytler, P.G., and Prichard, W.W. 1962. Biochem. Biophys. Res. Commun.7, 272.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3