203900
Bufalin
A cardiotonic steroid isolated from toads of Bufo species that potently inhibits ouabain-sensitive Na+,K+-ATPase activity (IC₅₀ = 1.4 nM).
Sinonimo/i:
Bufalin, 5β, 20(22)-Bufadienolide-3β, 14-diol
Descrizione
RTECS - EI2962500
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
warm ethanol: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1C=C(C=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@](C4C([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C24H34O4/c1-22-10-7-17(25)13-16(22)4-5-20-19(22)8-11-23(2)18(9-12-24(20,23)27)15-3-6-21(26)28-14-15/h3,6,14,16-20,25,27H,4-5,7-13H2,1-2H3/t16-,17+,18-,19?,20?,22+,23-,24+/m1/s1
QEEBRPGZBVVINN-ZXRSHIDQSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ouabain-sensitive Na+,K+-ATPase activity
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kawazoe, N., et al. 1999. Oncogene 18, 2413.
McGowan, M.H., et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther. 289, 1559.
Watabe, M., et al. 1998. Oncogene 16, 779.
Hashimoto, S., et al. 1997. Leuk. Res. 21, 875.
Morris, J.F., et al. 1997. Comp. Biochem. Physiol. A Physiol. 118, 599.
Brownlee, A.A., et al. 1990. Clin. Sci.78, 169.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3