203781
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15BrClNO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
2% DMF: soluble
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Substrate for acid α-glucosidase, a glycogen-degrading lysosomal enzyme. Yields an intense blue color upon enzymatic cleavage.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to months at -20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1