Documenti fondamentali
203783
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt
≥98% (HPLC), solid, β-glucuronidase substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt, X-GlcA, X-Gluc, BCIG, BCI-β-D-glucuronide, BCI-glucuro, X-Glucuro, CHA-X-Gluc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26BrClN2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt, Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
soluble (2% in DMF)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis. Useful for a variety of applications, including use in bacterial detection systems (e.g. E. coli).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Jefferson, R.A., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 8447.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1