200274
Nα-Benzyloxycarbonyl-L-lysine Thiobenzyl Ester, Hydrochloride
Highly sensitive substrate for trypsin-like enzymes and granule-associated serine esterase.
Sinonimo/i:
Nα-Benzyloxycarbonyl-L-lysine Thiobenzyl Ester, Hydrochloride, BLT, HCl
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(Cc2ccccc2)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)CCCCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C21H26N2O3S.ClH/c22-14-8-7-13-19(20(24)27-16-18-11-5-2-6-12-18)23-21(25)26-15-17-9-3-1-4-10-17;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
PNDSXGXPDJRQAV-FYZYNONXSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Substrate for trypsin-like enzymes and granule-associated serine esterase
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3