200241
6-Benzylaminopurine
Plant cell division factor.
Sinonimo/i:
6-Benzylaminopurine, Benzyladenine
Descrizione
RTECS - AU6252200
Saggio
≥98% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
2 M NaOH: 40 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[nH]1cnc2ncnc2c1NCc3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
P2-purinergic receptors
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Schumaker, K.S., and Gizinski, M.J. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 10937.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3