Key Documents
1.93270
Supelco
Sodium fluoride
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Sodium fluoride
About This Item
Formula condensata:
NaF
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
1.4 mmHg ( 0 °C)
Punto di fusione
993 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
1.93270.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1