Documenti fondamentali
1.93235
Supelco
Solfato di sodio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Sodium sulfate
About This Item
Formula condensata:
Na2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado:
anhydrous
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
EMPLURA®
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
1.93235.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93235.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1