1.28211
Solfato di sodio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, E 514
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodium sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
agenzia
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
PM
142.04 g/mol
Impurezze
bacterial content, low
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
4.76
Punto di fusione
884 °C (lit.)
884 °C
Solubilità
200 g/L
Densità
2.68 g/cm3 at 25 °C
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Confezionamento
1282111001//1kg - plastic bottle
1282112501//2.5kg - plastic bottle
1282118029//25kg - fiber carton
Note legali
Prodotti correlati
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1