PHR2658
Sodium Sulfate Anhydrous
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Sodium Sulfate Anhydrous
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1614807
Famiglia di API
sodium sulfate
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1000 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)