16-661
Sferette magnetiche Magna ChIP® legate a proteina G
Recombinant Protein A covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein A beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
Sinonimo/i:
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic A beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
About This Item
Codice UNSPSC:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Magna ChIP®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Dimensione particelle
~3 μm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Proteina G ricombinante legata covalentemente a sferette magnetiche. Queste sferette costituiscono un reagente rapido, riproducibile ed efficiente per la raccolta degli immunocomplessi nei saggi di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP). Rispetto alle classiche sferette di agarosio coniugate con proteina G, le sferette magnetiche coniugate con proteina G riducono significativamente i tempi di lavoro e lo stress meccanico esercitato sugli immunocomplessi di interesse.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Epigenetica & funzione nucleare
Utilizzare 20 µL di sospensione di sferette per ogni singola reazione di ChIP. Include reagenti sufficienti per 50 reazioni di precipitazione. Prima di pipettare, disperdere bene le sferette agitando con vortex.
Utilizzato per rivelare/quantificare: Protein A
Qualità
Valutata di routine mediante immunoprecipitazione della cromatina (ChIP) usando estratti nucleari di cellule HeLa e il kit Magna ChIP® A (N° Cat. 17-610). #17-610).
Stato fisico
Sospensione liquida. Sospensione di sferette magnetiche in tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente Tween®-20 0,01% e azoturo di sodio 0,09%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di spedizione a 2-8°C. Non congelare.
Note legali
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Distinct roles for Sp1 and E2F sites in the growth/cell cycle regulation of the DHFR promoter.
Jensen, D E, et al.
Journal of Cellular Biochemistry, 67, 24-31 (1997)
Gerda Lagger et al.
Molecular and cellular biology, 23(8), 2669-2679 (2003-04-01)
The cyclin-dependent kinase inhibitor p21/WAF1/CIP1 is an important regulator of cell cycle progression, senescence, and differentiation. Genotoxic stress leads to activation of the tumor suppressor p53 and subsequently to induction of p21 expression. Here we show that the tumor suppressor
Malay Choudhury et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(7), 8920-8940 (2020-06-11)
In the current work we show that the profibrotic actions of TGF-β are mediated, at least in part, through a metabolic maladaptation in glutamine metabolism and how the inhibition of glutaminase 1 (GLS1) reverses pulmonary fibrosis. GLS1 was found to