1.50267
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Sinonimo/i:
Purospher® STAR NH2 (5 µm) LiChroCART™ 4-4
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L8
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
10 pak of
Grado di funzionalizzazione
3.5% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
0.4 cm × 4 mm
Area superficiale
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
NH2 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-pure silica (99.999%)
- Low silanol activity
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
Risultati analitici
Application test
- performance:
passes test
- pressure: passes test