1.50242
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge set including manuCART™ holder
Sinonimo/i:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) LiChroCART™ 55-4 Cartridge set
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge set including manuCART™ holder
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 1 column
pkg of 1 holder
Grado di funzionalizzazione
17% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
5.5 cm × 4 mm
Area superficiale
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
1.5-10.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 130000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≤ 12.0
Extent of testing: passes test