1.47574
Fosfato di sodio eptaidrato
granulated, DAC, USP, EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodio fosfato bibasico, Sodio fosfato bibasico eptaidrato
About This Item
agenzia
DAC
USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
granular
Impurezze
low in endotoxins
Densità
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali