1.47345
Fosfato di sodio monobasico
granulated, USP, Ph. Eur., EMPROVE® EXPERT, JPE, BP, ChP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodio diidrogeno fosfato
About This Item
agenzia
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
granular
Impurezze
low in endotoxins
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali