1.46815
Mossel Broth
Selective enrichment of Enterobacteriaceae from non-sterile pharmaceutical products, foodstuff, and other materials, pkg of (1 L in 1 L Bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Sinonimo/i:
Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, EE Broth, Enterobacteriaceae Enrichment Broth
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP
USP
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of (1 L in 1 L Bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
selective for enterobacteriaceae
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2