1.46802
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
Tween® 0.5 %, bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, closure type, blue screw cap with septum, box of 6 bottles
Sinonimo/i:
Casein Soybean Digest Broth, TSB, TSB with 0.5% Tween® 80, TSB with neutralizer, Tryptone Soy Broth, Tryptone Soy Broth + 0.5% Tween® 80
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP (4.06)
USP
Sterilità
sterile; autoclaved
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap with septum
ready-to-use
Composizione
Tween®, 0.5%
Confezionamento
box of 6 bottles
bottle of
Capacità bottiglia
500 mL
bottle filling volume
400 mL
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Componenti
tween
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2