1.46801
Fluid Thioglycollate Medium + 0.5% Tween® 80
ready-to-use, bottle volume 400 mL , filling volume
Sinonimo/i:
FTM, FTM with 0.5% Tween®80, FTM with neutralizer, Fluid Thioglycollate Medium with neutralizer, Thioglycollate Medium
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP (4.06)
USP
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 400 mL (in 500 mL bottle with screw cap with septum (6 bottles per box))
bottle of
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
400 mL , filling volume
pH
6.9±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Componenti
tween
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2