Documenti fondamentali
1.46719
Millipore
Agar Rambach
Ready-to-Use Chromogenic Culture Medium for the Isolation of Salmonella sp. in 90mm plates
Sinonimo/i:
Agar cromogeno per Salmonella, Agar RAMBACH per isolamento Salmonella
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
agenzia
ISO 6579
Livello qualitativo
Stato
(Solid in plate)
Durata
4 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of (90 mm plate (20 or 100 plates per pack))
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
food and beverages
industrial qc
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Salmonella spp.
Descrizione generale
Le piastre con agar Rambach sono piastre standard impilabili da 90 mm, progettate appositamente per una maggiore sicurezza durante la manipolazione, il trasporto e l′incubazione. L′agar Rambach è un terreno selettivo per l′isolamento e la differenziazione della Salmonella sp. dal Proteus sp. e da altri batteri enterici. La produzione di acido a partire dal glicole propilenico è una nuova caratteristica della Salmonella sp. che viene utilizzata in questi terreni.
Applicazioni
L′agar Rambach è un terreno selettivo per l′isolamento e la differenziazione della Salmonella sp. da alimenti, mangimi per animali, acqua e altri materiali.
Risultati analitici
I substrati nutritivi presenti nell′agar RAMBACH consentono la rapida moltiplicazione delle Enterobacteriaceae. Il desossicolato di sodio inibisce la flora Gram-positiva di accompagnamento. L′agar RAMBACH permette di differenziare inequivocabilmente le specie di Salmonella da altri batteri, mediante una nuova procedura per la quale è stata presentata una richiesta di brevetto. Questa operazione è resa possibile dall′aggiunta di glicole propilenico al terreno di coltura. Le Salmonellae formano acido con il glicole propilenico, quindi, se associate a un indicatore del pH, le colonie presentano un caratteristico colore rosso. Per differenziare i coliformi dalle Salmonellae, il terreno contiene un cromogeno che indica la presenza della divisione esercitata dalla β-galattosidasi, una caratteristica dei coliformi. I microrganismi coliformi formano colonie di colore blue-verde o blu-viola. Altre Enterobacteriaceae e batteri Gram-negativi,
come Proteus, Pseudomonas, Shigella, S. typhi e S. parathyphi A, formano colonie da incolori a gialle.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2