1.44226
Strisce di agar TC-y Hycon®
Tryptic Soy Agar, Thioglycollate, Lecithin, Polysorbate 80, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Strisce agarizzate, TSA, agar al digerito di soia e caseina, strisce agarizzate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
individually wrapped
Composizione
Lecithin
Polysorbate 80
Thioglycollate
Confezionamento
double packed of 40 units
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with RCS® High Flow Touch
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2