Key Documents
1.44242
Millipore
Strisce agarizzate YM
Rose-Bengal Chloramphenicol Agar, Yeasts and molds, HYCON®, sterile; aseptically filled
Sinonimo/i:
Strisce agarizzate, Strisce con agar Rosa Bengala
About This Item
Codice UNSPSC:
41113035
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; aseptically filled
Nome Commerciale
RCS®
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
individually wrapped
Confezionamento
pkg of 50 units
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with RCS® High Flow Touch
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le strisce agarizzate YM sono terreni di coltura pronti all′uso per determinare lieviti e muffe aerodispersi con i campionatori d′aria RCS® . Ciascuna striscia agarizzata è saldata in una guaina richiudibile e sottoposta a controllo visivo al 100% per garantire la massima sicurezza in ambienti critici. L′agar rosa bengala al cloramfenicolo è contenuto in una pellicola dal fondo flessibile. L′agar rosa bengala con cloramfenicolo è un terreno selettivo per l′enumerazione di lieviti e muffe. Cloramfenicolo, streptomicina e rosa bengala sono inclusi come agenti selettivi per l′inibizione della crescita batterica. Il rosa bengala limita la dimensione e l′altezza delle colonie di muffa a crescita rapida in modo da rivelare facilmente i funghi a crescita lenta.
Applicazioni
Le strisce agarizzate sono utilizzate per monitorare atmosfera e gas compressi con i campionatori d′aria RCS® .
Note legali
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4