1.46627
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
Lecithin , Tween® 80, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 10 bottles
Sinonimo/i:
CASO Broth, Soyabean Casein Digest Broth, TSB, TSB with neutralizer, Tryptic Soy Broth
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Descrizione
for the isolation and cultivation of fastidious aerobic bacteria, yeasts, & molds
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Composizione
Lecithin
Tween® 80
Confezionamento
box of 10 bottles
Capacità bottiglia
125 mL
bottle filling volume
90 mL
Capacità
125 mL
pH
7.3 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Componenti
tween
lecithin
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for bacteria
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2