1.46419
Buffered NaCl-Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 200 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
single packed of 200 mL (in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
250 mL
Volume del flacone
200 mL , filling volume
pH
7.0
applicazioni
cosmetics
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi