1.46408
Buffered NaCl-Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
single packed of 300 mL (in 500 ml bottle with blue flip cap and septum (6 bottles per box))
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
300 mL , filling volume
pH
7.0
applicazioni
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Articoli
Culture Media for Compendial Methods