1.46364
ReadyTube® MRS Medium
For the isolation, enumeration and cultivation of Lactobacillus sp. according to ISO 15214
Sinonimo/i:
ReadyTube® MRS Medium Agar according to de Man, Rogosa and Sharpe"
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 15214
Livello qualitativo
Stato
solid (medium)
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
ReadyTube®
Confezionamento
pkg of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pH
5.6-5.9 ( in H2O)
applicazioni
food and beverages
industrial qc
microbiology
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
lactic acid bacteria
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2