1.44240
Strisce agarizzate
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Hycon Ready-to-use Agar Strips, TSA, Soybean Casein Digest, Agar Strips
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
individually wrapped
Composizione
Lecithin
Polysorbate 80
Confezionamento
single packed of 50 units
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with RCS® High Flow Touch
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2