1.44017
Vetrini da contatto Hycon
Sabouraud Dextrose Agar, Polysorbate 80, Phosphatidycholine, for yeasts, for molds, sterile; aseptically filled, single packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Hycon® Contact Slides SDX, SDX, SDA
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; aseptically filled
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Phosphatidycholine
Polysorbate 80
Confezionamento
single packed of 20 units
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
Punto di fusione
>95 °C
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2