12-430
Dimethyl-Histone H3 Peptide
Lys9, biotin conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Dimethyl-Histone H3 (Lys9) Peptide, biotin conjugate, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... H3F3B(3021)
Applicazioni
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1