Key Documents
PHL83573
Neoquassin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Nigakihemiacetal B, Simalikahemiacetal A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.47
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C22H30O6/c1-10-7-14(26-5)20(25)22(4)12(10)8-15-21(3)13(9-16(23)28-15)11(2)18(27-6)17(24)19(21)22/h7,10,12-13,15-16,19,23H,8-9H2,1-6H3/t10-,12+,13+,15-,16?,19+,21-,22+/m1/s1
BDQNCUODBJZKIY-NUPPOKJBSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)