1.07590
Resorcinol
extra pure
Sinonimo/i:
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene
About This Item
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
605 °C
Limite di esplosione
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
281 °C/1013 hPa
Punto di fusione
109-111 °C
Temp. transizione
flash point 127 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
1.28 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup