Documenti fondamentali
123041
Sigma-Aldrich
AICA-Riboside, 5′-Phosphate
A 5′-phosphorylated analog of membrane permeable AICA-Riboside that mimics AMP and acts as an activator of AMPK (AMP-activated protein kinase).
Sinonimo/i:
AICA-Riboside, 5′-Phosphate, AICA-Ribotide, AICAr Monophosphate, ZMP, AMPK Signaling Activator IV
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15N4O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white to light pink
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n]2cnc(c2N)C(=O)N)(O)O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)
NOTGFIUVDGNKRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A 5′-phosphorylated analog of membrane permeable AICA-Riboside (Cat. No. 123040) that mimics AMP and acts as an activator of AMPK (AMP-activated protein kinase).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Activator of AMPK (AMP-activated protein kinase)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota sulla preparazione
Only water soluble following extensive heating.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Fryer, L.G.D., et al. 2002. Biochem. J.363, 167.
Henin, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1290, 197.
Corton, J.M., et al. 1995. Eur. J. Biochem.229, 558.
Sullivan, J.E., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1551.
Sabina, R.L., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 6107.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3