1.19638
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] Cyano sorbent for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 CN (5 µm),
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L10
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Grado di funzionalizzazione
6.6% Carbon loading
Parametri
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Cyano (CN) bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Densità bulk
200‑400 kg/m3
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
stability testing: passes test
Particle Size (d10): 4.8 - 5.5 µm
Particle Size (d50): 6.5 - 7.5 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 10.5 µm