1.19364
Coperchio perforato
400 x 0.7 mm, aluminum, edge-protected MAS-100 Eco®
Sinonimo/i:
Collection head, Sieve head, Perforated lid
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum lid
agenzia
non-compendial
Caratteristiche
no. of holes 400 autoclavable
Produttore/marchio commerciale
MAS-100 NT®
Spessore della sommità
0.7 mm
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Configurato per