Documenti fondamentali
1.19157
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 50-200 mg/L, for use with LICHROTEST
Sinonimo/i:
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 1 A Precision and Linearity
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Composizione
methyl paraben in methanol/water, 50-200 mg/L
tecniche
HPLC: suitable
Compatibilità
for use with LICHROTEST
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Set 1 A: Precision and Linearity; Parabens in methanol/water (50:50) LiChroTest
Risultati analitici
50 mg/l Methyl paraben: in accordance
100 mg/l Methyl paraben: in accordance
150 mg/l Methyl paraben: in accordance
200 mg/l Methyl paraben: in accordance
Linearity (> 0.9999): in accordance
Note legali
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Caffeina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000787
Caffeina
Caffeine solution analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
Supelco
C6035
Caffeine solution