1.19161
Standard samples for HPLC system qualification
precision, methyl paraben in methanol 60 mg/L, for use with LICHROTEST™
Sinonimo/i:
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 7: Precision
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Composizione
methyl paraben in methanol, 60 mg/L
tecniche
HPLC: suitable
Compatibilità
for use with LICHROTEST™
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Gravimetrically and volumetrically prepared standards using ISO 9001 quality process
- Photometrically qualified standards concerning content using a high-performance spectrophotometer calibrated using NIST Standards
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2