Documenti fondamentali
119123
Millipore
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt
A phosphatase-resistant ATP analogue.
Sinonimo/i:
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt, ATP-γ-S, 4Li
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N5O12P3S · 4Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
546.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
Livello qualitativo
Saggio
>90% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<10% ADP (HPLC)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([S-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
Descrizione generale
A phosphatase-resistant ATP analog that is reported to rearrange F-actins into membrane ruffles.
A phosphatase-resistant ATP analogue.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
Supplied as a 100 mM aqueous solution in water, pH 7.0.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Ludowyke, R.I., et al. 1994. Eur. J. Cell Biol.64, 357.
Shimizu, T., et al. 1989. Biochemistry28, 7022.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3