1.16051
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
TM=["Superspher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Superspher®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 100000
Symmetry (Anthracene): 0,8 - 1,4
Capacity factor (Anthracene): 3,5 - 5,5
Raw material:
Note legali