Documenti fondamentali
1.16858
Supelco
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinonimo/i:
Cartuccia per HPLC C18 TM=["Superspher"] TM=["LICHROCART"]
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Superspher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Superspher®
Caratteristiche
endcapped
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Cartuccia per HPLC
Superspher® RP-18 endcapped è un carrier in gel di silice sferica affidabile e versatile, prodotto secondo metodi tradizionali, con proprietà di fase inversa endcapped C-18. È adatto alla separazione di composti neutri, composti acidi e composti basici deboli. Questo carrier in silice a elevate prestazioni con dimensione delle particelle di 4µm produce un eccellente rapporto pressione-separazione. Questo sorbente è contenuto in una cartuccia per HPLC LiChroCART 250-4. Il collegamento al sistema per HPLC viene eseguito mediante il supporto per cartuccia manu-CART NT (1.51486).
Risultati analitici
Pressione: ≤ 170 bar
Piastre teoriche (N/m) (Antracene): ≥ 100000
Simmetria (Antracene): 0,8 - 1,4
Fattore di capacità (Antracene): 3,5 - 5,5
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany