Key Documents
1.15635
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger Amberlyst® 15, suitable for ion chromatography
Forma fisica
resin
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly acidic)
Matrice
PS-DVB
Gruppo funzionale matrice
SCX
Dimensione particelle
355-1180 μm
Tecnica di separazione
mixed mode
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Risultati analitici
Description: beige to grey-brown spherules
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
Particle size (0.355 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Note legali
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3