1.11350
Bactident™ Kovac′s Indole reagent
Available in a practical dropper bottle, for Escherichia coli
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution, Indole reagent according to Kovac, Indole reagent, Indole test reagent
Descrizione
Bactident™ E. coli 1.13303
Stato
liquid (ready-to-use)
Durata
210 days
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
(n-Butanol; Hydrochloric acid; 4 dimethylaminobenzaldehyde)
Confezionamento
pkg of (1 x 30 ml, Plastic bottle)
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 36 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Risultati analitici
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Proteus vulgaris ATCC 8427: +
- Enterobacter aerogenes ATCC 13048: -
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Reference: DEV-Tryptophan broth.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C
Articoli
Technical article on Cultivation of Shigella
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.