1.09514
pH-indicator paper Congo red paper
roll L 4.8 m , with color scale, reag. Ph. Eur., MQuant®
Sinonimo/i:
pH chemical test paper paper Congo red paper, pH test paper paper Congo red paper
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Caratteristiche
non-bleeding: no
Lunghezza rotolo
4.8 m , with color scale
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3