1.09237
Sampling Head
for use with MAS-100 CG Ex®
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
anodized aluminum
agenzia
non-compendial
Descrizione
pressure head
Caratteristiche
no. of holes 300 autoclavable
Produttore/marchio commerciale
MAS-100 CG Ex®
Parametri
20 bar max. pressure (certified for use as a pressure vessel)
applicazioni
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100 CG Ex®
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13