Documenti fondamentali
1.09011
Supelco
Nessler′s reagent A
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Sinonimo/i:
Potassium mercury(II) iodide solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Analiti specifici
nitrogen
tecniche
photometry: suitable
pH
9.2 (20 °C in H2O)
Densità
1.25 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Risultati analitici
Application testconforms
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3