1.09028
Nessler′s reagent
Sinonimo/i:
Nota 1
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Analiti specifici
nitrogen
tecniche
photometry: suitable
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
Descrizione generale
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3