Documenti fondamentali
1.07826
Supelco
Tin
foil about 0.04 mm thick
Sinonimo/i:
Tin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141745
Numero indice EU:
231-141-8
NACRES:
NA.21
Stato:
solid
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
2260 °C/1013 hPa
Punto di fusione
232 °C
Densità
7.3 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Identity (Sn): positive
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3