1.08720
Thioglycollate Broth
Non animal origin irradiated granulated medium for Microbiological analysis
Sinonimo/i:
Fluid Thioglycollate Medium
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
irradiated
Stato
medium granules
Caratteristiche
granulated
Confezionamento
pkg of 5 kg
Produttore/marchio commerciale
GranuCult®
pH
6.9-7.3 (25 °C, 29 g/L in H2O)
Solubilità
29 g/L
applicazioni
aseptic process simulation
pharmaceutical
Compatibilità
stand alone
anaerobic bacteria (facultative and microaerophilic)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3