Documenti fondamentali
1.08510
SAFC
Vanillin
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
204-465-2
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.0029 hPa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>400 °C
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
80-83.5 °C
Temp. transizione
flash point 160 °C
Solubilità
9 g/L
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Vanillin is a commonly used ingredient in food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, vanillin has been used primarily as flavor enhancer for oral dosage forms.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
o-Vanillin 99%
Sigma-Aldrich
120804
o-Vanillin
Thymol meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%
Sigma-Aldrich
16254
Thymol