Documenti fondamentali
1.08208
Millipore
Triethylammonium acetate buffer solution
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.05
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
pH
7.0 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
100 °C
Densità
1 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
Risultati analitici
Evaporation residue≤ 0.01 %pH-value (1 mol/l)6.9 - 7.1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Dibutylamine ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471232
Dibutylamine