Key Documents
1.08197
SAFC
Ausiliario per compresse (polvere di cellulosa)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Ausiliario per compresse (polvere di cellulosa)
About This Item
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
232-674-9
agenzia
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
fine powder
Temp. autoaccensione
232 °C
Dimensione particelle
(see specification)
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Temp. transizione
flash point 260 °C
Densità
1.5 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Descrizione generale
In risposta alle sfide della produzione di forme farmaceutiche solide, abbiamo sviluppato un esauriente portafoglio di prodotti tenendo presente le specifiche esigenze delle forme di dosaggio solide. Anche se esse sono fra le più consolidate nel mercato farmaceutico, la complessità della produzione dei prodotti finiti pone problematiche sempre più difficili. Le materie prime incluse nel programma Emprove
sono corredate da un′esauriente documentazione che facilita la conformità del prodotto farmaceutico e biofarmaceutico, la piena trasparenza della catena d′approvvigionamento e la mitigazione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Il fosfato acido di calcio è un ingrediente comunemente impiegato in ambito alimentare e farmaceutico. In pharmaceutical applications, cellulose powder has been used primarily for solid oral dosage forms.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Cellulose powder, for column chromatography
Supelco
22183
Cellulose
Cellulose microcrystalline, powder, 20 μm
Sigma-Aldrich
310697
Cellulose
Cellulose microcrystalline, powder
Sigma-Aldrich
435236
Cellulose