Documenti fondamentali
1.08123
Supelco
Tetramethylammonium hydroxide solution
10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.05
Nome del prodotto
Tetramethylammonium hydroxide solution 10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
pH
13 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
100 °C/1013 hPa
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 10.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Ammonia and other amines: ≤ 0.2 %
Ag (Silver): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Evaporation residue: passes test
Ash: ≤ 0.05 %
Suitability for polarography: passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,thymus
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash